Learn More
DL-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Phenylalanin Methylester-Hydrochlorid ist eine Aminosäure, die in Pharmazeutika und Lebensmitteln weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
DL-Phenylalanin Methylester-Hydrochlorid ist eine Aminosäure, die in Pharmazeutika und Lebensmitteln weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼160°C (decomposition) |
| Beilstein | 3597947 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 215.68 |
| Reinheit (%) | 98% |