Learn More
DL-Phenylalaninol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460319
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460319 25 g 25 Gramm
15440319 1 g 1 Gramm
15450319 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63562.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16088-07-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16088-07-6
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
MDL-Nummer MFCD00066689
InChI-Schlüssel STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
PubChem CID 76652
IUPAC-Name 2-Amino-3-Phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylalaninol
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
UN-Nummer UN3259
Beilstein 2208237
Menge 25 g
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest