Learn More
DL-Phenylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30003242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003242 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003242 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3213201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylethanolamine
CAS 7568-93-6
Summenformel C8H11NO
Menge 1 g
Synonym alpha-(Aminomethyl)benzenemethanol, alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, Bisnorephedrine, (RS)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-1-Phenylethanolamine, (±)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-Phenylethanolamine, (±)-alpha-Phenylglycinol, beta-Hydroxyphenylethylamine, beta-Phenethanolamine;
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMILES NCC(O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Amino-1-Phenylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.0841