Learn More
DL-Phenylglycinol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Phenylglycinol |
| CAS | 7568-92-5 |
| Summenformel | C8H11NO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | beta-Aminobenzeneethanol, beta-Aminophenethyl Alcohol, (RS)-Phenylglycinol, (±)-2-Amino-2-phenylethanol, (±)-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, 2-Hydroxy-1-phenylethylamine, 2-Phenyl-2-aminoethanol, DL-alpha-Phenylglycinol, Phenylglycinol, alpha-(Hydroxymethyl)benzylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2 |
| SMILES | NC(CO)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2-Phenylethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.18 |
| Formelmasse | 137.0841 |