Learn More
DL-Proline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Proline |
| CAS | 609-36-9 |
| Summenformel | C5 H9 N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Proline, DL-Proline, Proline','DL- (8CI), (RS)-Proline, (±)-Proline, 2-Pyrrolidinylcarboxylic acid, DL-Pro, NSC 97923 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCN1 |
| IUPAC-Name | pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.13 |
| Formelmasse | 115.0633 |