Learn More
DL-Propylhexedrin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012809 50 mg 50 Milligramm
30010055 10 mg 10 Milligramm
30005564 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83715050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1007-33-6
Summenformel C10 H21 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 191.74
Synonym N,α-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N,α-dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (±)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-N-methylpropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylhexedrine (hydrochloride)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Formelmasse 191.1441
Reinheit (%) >95%