Learn More
DL-Serin, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466242 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466242 25 g -
11476242 100 g -
11486242 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466242 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210286825
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 302-84-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-Name 2-Amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Dichte 1.537g/mL
Menge 25 g
Formelmasse 105.1
Physikalische Form Kristallpulver