Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin, 99 %
Artikelnummer. 10336730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336730 25 g Glasflasche 25 Gramm
10592911 100 g Glasflasche -
10083853 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336730 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 132650250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-84-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00064223
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-Name 2-Amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Sulfat 500ppm max.
Merck Index 15, 8599
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Dichte 1.53g/mL
Menge 25 g
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle