Learn More
Abcam DL-Serin-Assay-Kit
Artikelnummer. 32120221 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32120221 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120221 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab241027100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-Serin in 1 Std. 15 min in Bioflüssigkeiten sowie Zell-/Gewebeextrakten mit dem DL-Serine Assay Kit AB241027 messen. Empfindlichkeit <0,1 nmol/Well. In 8 Publikationen zitiert. Zur Verwendung mit einem Mikroplattenleser.
D-Serin in 1 Std. 15 min in Bioflüssigkeiten sowie Zell-/Gewebeextrakten mit dem DL-Serine Assay Kit AB241027 messen. Empfindlichkeit <0,1 nmol/Well. In 8 Publikationen zitiert. Zur Verwendung mit einem Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO