Learn More
DL-Weinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915061 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10676924 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
10487330 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915061 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 137870025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-37-9
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00071626
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tartaric acid
Schmelzpunkt 200,0°bis 206,0 °C
Farbe Weiß
Menge 2,5kg
Flammpunkt 210 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, unlöslich in Chloroform
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.