Learn More
DL-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080936
Change view
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1000g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423454 250g 250 Gramm
11498950 500g 500 Gramm
11413454 1000g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423454 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10683.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
DL-Tartaric acid is used as a synergist for antioxidants, emulsifier, sequestrant and flavoring agent. It is also added with citric acid to prepare effervescent salts, thereby enhancing the taste of oral medications. It is also utilized in pigments, processing aids, ink, toner and colorant products. It acts as a chelating agent in metal and farming industries. Further, it is used as lubricant and grease. It is mixed with sodium bicarbonate and used as a leavening agent in food preparation. In the pharmaceutical industry, it is utilized in the preparation of tartar emetic, which is used in cough syrup as an expectorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Weinsäure wird als Synergist für Antioxidantien, Emulgatoren, Komplexbildner und Aromastoffe verwendet. Sie wird zur Herstellung von Brausesalzen mit Zitronensäure verwendet, wodurch der Geschmack von oralen Medikamenten verbessert wird. Sie kommt auch in Pigmenten, Verarbeitungshilfsmitteln, Tinte, Tonern und Farbstoffen zum Einsatz. Sie fungiert als Chelatbildner in der Metall- und Agrarindustrie. Darüber hinaus wird sie als Schmiermittel und Schmierfett verwendet. Sie wird mit Natriumbikarbonat gemischt und als Treibmittel in der Lebensmittelzubereitung verwendet. In der pharmazeutischen Industrie kommt sie bei der Herstellung von Kaliumantimonyltartrat zum Einsatz, das in Hustensirup als Schleimlöser verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Mineralsäuren und Alkalien.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-37-9
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00071626
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tartaric acid
Schmelzpunkt 210 bis 212 °C (17 mmHg)
Beilstein 1725148
Merck Index 14,9069
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies.
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99%
Menge 250g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tartaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Tartaric acid