Learn More
DL-tert-Butylhydrazodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30373184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Unit Size
30373184 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30373184 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD422805500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Summenformel C10H20N2O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 232.27
Formelmasse 232.1423