Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-α-Tocopherylacetat, 98 %
Artikelnummer. p-3758838 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10015800 1 g Glasflasche 1 Gramm
10298663 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10015800
Marke: Thermo Scientific Chemicals 421070010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7695-91-2
Summenformel C31H52O3
Molekulargewicht (g/mol) 472.75
MDL-Nummer MFCD00072042
InChI-Schlüssel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-Name [(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]-acetat
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-α-Tocopheryl acetate
Farbe Grün bis Gelb
Flammpunkt 257°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 9653
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 472.75
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit