Learn More
DL-Tropasäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499527
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11499527 10 g 10 Gramm
11409537 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11499527 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22040.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
It is a laboratory reagent used in the chemical synthesis of atropine and hyoscyamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laborreagenz, das bei der chemischen Synthese von Atropin und Hyoscyamin verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20g/l) bei 20 °C, Ethanol, Äther, Alkohol und Methanol (0.1 g/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 552-63-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00004255
InChI-Schlüssel JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-phenylpropansäure
SMILES OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Tropic acid
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 10 g
Beilstein 2209199
Merck Index 14,9779
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,ether,alcohol,and methanol (0.1g/ml).
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Tropic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.