missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Antibody (CLEC4C/3400) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30066541 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30066541 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30066541 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326924C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Monoclonal antibody specifically detects DLEC/CLEC4C/BDCA-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DLEC/CLEC4C/BDCA-2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CLEC4C/3400
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias BDCA2, BDCA-2, BDCA2MGC125791, Blood dendritic cell antigen 2, blood dendritic cell antigen 2 protein, CD303, CD303 antigen, CLECSF11, CLECSF11PRO34150, CLECSF7, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 11, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 7, C-type lectin domain family 4 member C, C-type lectin superfamily member 7, dendritic cell lectin b, Dendritic lectin, DLEC, DLECMGC125792, HECL, HECLMGC125793, MGC125789, PRO34150
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-250) of human DLEC/CLEC4C/BDCA-2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Dendritic Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170482
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.