missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dlg4 Mouse anti-Rat, APC, Clone:6G6, Abnova™

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant rat Dlg4.

Marke:  Abnova MAB17314.100ug

Artikelnummer. 16179839

  • 619.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Dlg4
Monoclonal
APC
Antibody Microarray
Immunocytochemistry (1:100)
Immunofluorescence (1:100)
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:1000)
Western Blot (1:250)
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Dlg4
Mouse
100 μg
Rat
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
6G6
discs, large homolog 4 (Drosophila)
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide)
Dlgh4, PSD95, Sap90
Recombinant protein corresponding to rat Dlg4.
29495
Store at -20°C.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt