Learn More
DLL3 Antibody (DLL3/9361), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200112531 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30293595 20 μg 20 Mikrogramm
30290748 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30293595
Marke: Novus Biologicals NBP34458320ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DLL3 Monoclonal antibody specifically detects DLL3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DLL3
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon DLL3/9361
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias delta (Drosophila)-like 3, Delta3, delta-like 3 (Drosophila), delta-like protein 3, Drosophila Delta homolog 3, SCDO1delta3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa400-618) of human DLL3 protein (Uniprot: Q9NYJ7). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10683
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG2c κ