Learn More
RETSCH Scheibenmühlen, Modell DM 200
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Disc Mill |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 870 x 440 x 400 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For preliminary and fine grinding |
| Höhe (metrisch) | 400 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| IP-Schutzart | IP55 |
| Länge (metrisch) | 870 mm |
| Modell | DM 200 |
| Mehr anzeigen |