Learn More
RETSCH Scheibenmühlen, Modell DM 200
Artikelnummer. p-8003760 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11954222
Marke: RETSCH 20.740.0002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Disc Mill
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) 870 x 440 x 400 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) For preliminary and fine grinding
Höhe (metrisch) 400 mm
Hertz 50 Hz
IP-Schutzart IP55
Länge (metrisch) 870 mm
Modell DM 200
Phase 3-Phasiger Netzanschluss
Spannung 230 V
Breite (metrisch) 440 mm