Learn More
Thermo Scientific™ DMEM für SILAC
Artikelnummer. 15645729 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
6 x 500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15645729 500 ml 500 Milliliter
15786803 6 x 500 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645729 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88364
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analysieren der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Zusätzen zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC is optimized for use with stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) to analyze protein expression by mass spectrometry (MS).
Thermo Scientific DMEM Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung im Rahmen der stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
Die stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration von „schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differenzielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale der DMEM-Medien für SILAC: 
  • Flexibel— Flüssigmedien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch eine mehrfache isotopische Aminosäuren-Kennzeichnung
  • Hohe Qualität — Die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Medien
Inhalt und Lagerung 1 × 500 ml, bei 2 bis 8 °C lagern
Marker oder Farbstoff Massenisotope von Aminosäuren
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial Proteinproben
Endprodukttyp Flüssigmedium
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Zellkultur
Menge 500 ml
Form Flüssig