missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ DMF (N, N-Dimethylformamide) (Peptide Synthesis Grade, Low Amine)
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
:
Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
- Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peptidsynthese |
| Produkttyp | Peptid-Synthese-Reagenz |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur