Learn More
Invitrogen™ DMGDH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17101314 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17101314 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 17101314
Marke: Invitrogen™ PA5113450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DMGDH Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
This gene encodes an enzyme involved in the catabolism of choline, catalyzing the oxidative demethylation of dimethylglycine to form sarcosine. The enzyme is found as a monomer in the mitochondrial matrix, and uses flavin adenine dinucleotide and folate as cofactors. Mutation in this gene causes dimethylglycine dehydrogenase deficiency, characterized by a fishlike body odor, chronic muscle fatigue, and elevated levels of the muscle form of creatine kinase in serum. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DMGDH
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3.34 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen DMGDH
Gen-Zugriffsnummer Q9DBT9, Q9UI17
Gen-Alias 1200014D15Rik; AI787269; dimethylglycine dehydrogenase; dimethylglycine dehydrogenase precursor; dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial; Dmgdh; DMGDHD; EC 1.5.99.2; M2GD; ME2GLYDH
Gensymbole DMGDH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial protein (429-524AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29958, 74129
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG