missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DMKN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16252-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The function of this protein is still unknown. The human ZD52F10 gene is up-regulated in colon cancer metastasis. It encode the protein (dermokine), which is a new stratified epithelium-secreted protein.Spezifikation
| DMKN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DMKN | |
| dermokine, DMKN, UNQ729, ZD52F10 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361548, 73712, 93099 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6E0U4, Q6P253 | |
| Dmkn | |
| DMKN Fusion Protein Ag9242 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur