Learn More
DMNB, TRC
Artikelnummer. 30380666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380666 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30380666 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD6784131MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material DMNB
CAS 20357-25-9
Summenformel C9H9NO5
Menge 1 mg
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 211.15
Formelmasse 211.0481