missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ DMNPE-4 AM-caged-calcium

Beschreibung
DMNPE-4 AM-caged-calcium is a caged calcium (Kd values are 48 and 19 nM at pH 7.2 and 7.4, respectively; Kd after uncaging = 2 mM). Selective over Mg2+ (Kd =10 mM). Rapid and efficient calcium release upon photolysis at 350 nm. Can also be used for two-photon uncaging. Extinction coefficient of 5120 M-1 cm-1, quantum yield 0.09. Cell permeable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(acetoxymethyl) 3,12-bis(2-(acetoxymethoxy)-2-oxoethyl)-5-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioate |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C34H47N3O22 |
| Formelmasse | 849.74 |
| Reinheit | 95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?