missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMP 696, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447727
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16447727 5 mg 5 Milligramm
16414998 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16447727 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12131

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DMP 696 is a selective corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRHR1) antagonist, used for the treatment of anxiety and depression.

DMP 696 is a selective corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRHR1) antagonist, used for the treatment of anxiety and depression.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DMP 696
Physikalische Form Powder
CAS 202578-52-7
Farbe Light Brown
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H21Cl2N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (243.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NN2C(N=C(C)N=C2NC(COC)COC)=C1C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 410.3
Formelmasse 410.3
Reinheit (%) 98.73%
Güte Research
Show More Show Less

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.