missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DMP4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2677)

Beschreibung
DMP4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Calcium-binding protein which may play a role in dentin mineralization.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DMP4 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | HL2677 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Gen | FAM20C |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8IXL6 |
| Gen-Alias | C76981; Dentin matrix protein 4; DMP4; DMP-4; Extracellular serine/threonine protein kinase FAM20C; Fam20c; family with sequence similarity 20 member C; family with sequence similarity 20, member C; GEF-CK; Golgi casein kinase; golgi-enriched fraction casein kinase; Kiaa4081; mKIAA4081; RGD1311980; RNS |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?