Learn More
Cytiva DMSO-sichere Acrodisc™ Spritzenvorsatzfilter
Product Code. 17124311
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Unit Size:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porengröße unitSize
17124311 0,2 μm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17124311 Supplier Cytiva Supplier No. 4433
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Das Gehäuse aus Polypropylen und die Nylonmembran sind mit DMSO-Lösungen kompatibel.
  • Chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 2,8 cm2
Gehäusematerial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 25 mm