Learn More
DMTF1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200046542 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18449610 25 μL 25 Mikroliter
18273557 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18449610
Marke: Novus Biologicals NBP18407325ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DMTF1 Polyclonal specifically detects DMTF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DMTF1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias cyclin D binding myb-like transcription factor 1, cyclin D-binding Myb-like protein 1, cyclin-D-binding Myb-like transcription factor 1, Cyclin-D-interacting Myb-like protein 1, DMP1FLJ76054, FLJ25188, FLJ41265, hDMP1DMTF, hDMTF1
Gensymbole DMTF1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ASPTVTLTAAAPASPEQIIVHALSPEHLLNTSDNVTVQCHTPRVIIQTVATEDITSSISQAELTVDSDIQSSDFPEPPDALEADTFPDEIHHPKMTVEPSFNDAHVSKFSDQNSTELMNSVMVRTEEEI
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9988
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG