Learn More
DNA Antibody (DSD/958), PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18616077 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18616077 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18616077
Marke: Novus Biologicals NBP311590PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DNA Monoclonal antibody specifically detects DNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon DSD/958
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Double stranded deoxyribonucleic acid, Double stranded DNA, dsDNA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Nuclei of Burkitt's cells
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG3 κ