Learn More
DNA-Leiter, 100 kb Plus
Artikelnummer. 15815238 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μl
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15815238 500 μl 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15815238 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J76714.Y^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Der 6X Loading Buffer besteht aus Bromophenolblau, Xylol-Cyanol FF und Ficoll™
Zur Verwendung in der qualitativen Agarose-Gelanalyse. Thermo Scientific™ DNA-Leiter, 1 kb Plus wird in gebrauchsfertiger Form im Gel-Ladepuffer geliefert.
  • 14-er Satz leicht zu merkender Bandgrößen für die qualitative Agarose-Gelanalyse, in Größen von 12 kb bis 100 bp
  • Zwei Referenzbänder mit hoher Intensität von 4 kb und 500 bp sind im Lieferumfang enthalten
  • Empfohlene Menge (5 μl) pro Spur
  • Der 6x Loading Buffer wird mit Bromophenolblau, Xylol-Cyanol FF und Ficoll geliefert, um DNA-Proben für die Agarose-Gelelektrophorese vorzubereiten
  • Tracking-Farbstoffe beeinträchtigen nicht die UV-Beleuchtung von Ethidiumbromid-gefärbten Gelen
  • Fragmente: 12 kb; 10 kb; 8 kb; 6 kb; 4 kb; 3 kb; 2 kb; 1.5 kb; 1 kb; 500 bp; 400 bp; 300 bp; 200 bp; 100 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 6 x DNA-Ladepuffer (OXG)
Farbe Blau, Orange
Konzentration 6 x Ladefarbstoff
Form Flüssig
Menge 500 μl
Lagerungsbedingungen 4 °C
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter