missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Ligase I Antibody (1A9), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18694237 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18694237 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18694237

Marke: Novus Biologicals NBP308267APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DNA Ligase I Monoclonal antibody specifically detects DNA Ligase I in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNA Ligase I
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A9
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DNA ligase 1, DNA ligase I, EC 6.5.1.1, ligase I, DNA, ATP-dependent, MGC117397, MGC130025, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 1, polydeoxyribonucleotide synthase ATP 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length native bovine DNA Ligase I protein (Uniprot: P18858)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3978
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.