missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Ligase III Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18215090 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18215090 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18215090

Marke: Novus Biologicals NB10081661

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA Ligase III Polyclonal specifically detects DNA Ligase III in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNA Ligase III
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P49916
Gen-Alias DNA ligase 3, DNA ligase III, EC 6.5.1.1, LIG2, ligase II, DNA, ATP-dependent, ligase III, DNA, ATP-dependent, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 3
Gensymbole LIG3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 800 and 850 of human DNA Ligase III using the numbering given in entry CAA59230.1 (GeneID 3980).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3980
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.