Learn More
Invitrogen™ DNA Ligase III Polyclonal Antibody
Descripción
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.
There are four distinct ligase proteins found in mammalian cells. The activity of these DNA ligases is required for the joining of DNA strand breaks that occur during DNA replication, repair and recombination. DNA Ligase III gene product migrates as a 100 kDa (a-form) protein in somatic tissues, is ubiquitously expressed and complexes with XRCC-1 and a 97 kDa (beta form) protein that is found in testis. DNA Ligase III is involved in rejoining DNA single-strand breaks and in the base excision repair pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | DNA Ligase III |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| Gen | LIG3 |
| Gen-Zugriffsnummer | 0 |
| Gen-Alias | D11Wsu78e; DNA ligase (ATP) 3; DNA ligase 3; DNA ligase III; hypothetical protein; LIG2; LIG3; ligase II, DNA, ATP-dependent; ligase III, DNA, ATP-dependent; polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 3; Unknown (protein for MGC:134139) |
| Gensymbole | LIG3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?