Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
Beschreibung
- Gewährleisten eine auslaufsichere Lagerung und schützen die Integrität der Proben
- Geeignet für eine breite Palette von Laboraufgaben, was die Flexibilität erhöht
- Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung
- Frei von Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln
- Klare, sichtbare Graduierungen für eine schnelle Volumenabschätzung
- Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effizientes Zentrifugieren
- Erhältlich in den Formaten 15 mL, 25 mL und 50 mL
- Die optionale 2D-Datamatrix (SafeCode) bietet eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
- Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes mit bis zu 25% beschädigten Codes
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Verschlussfarbe | Grau |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 240 (12 Packungen x 20 Röhrchen) |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Form | Zylindrisch |
| Mehr anzeigen |