Learn More
Thermo Scientific Chemicals DNA-Molekulargewichtsmarker, Leiter für den hohen Bereich (100–12,000 bp)
Artikelnummer. 15480697
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. 15480697
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67051.&I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Form Flüssig
Menge 0,5 mL
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C