Learn More
DNA polymerase alpha Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18251426 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18251426 0.1 mL 0.10 Milliliter
18494411 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18251426
Marke: Novus Biologicals NBP182449
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
DNA polymerase alpha Polyclonal specifically detects DNA polymerase alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen DNA polymerase alpha
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, EC 2.7.7.7, p180, POLADKFZp686K1672, polymerase (DNA directed), alpha, polymerase (DNA directed), alpha 1, polymerase (DNA directed), alpha 1, catalytic subunit, polymerase (DNA-directed), alpha (70kD)
Gensymbole POLA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VDLEPMAAKAWDKESEPAEEVKQEADSGKGTVSYLGSFLPDVSCWDIDQEGDSSFSVQEVQVDSSHLPLVKGADEEQVFHFYWLDAYEDQYNQPGVVFLFGKVWIESAETHVSCCVMVK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5422
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.