Learn More
DNA Polymerase epsilon subunit 3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18677810 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18677810 0.1 mL 0.10 Milliliter
18675510 0.02 mL 0.02 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18677810
Marke: Novus Biologicals NBP2929510.1ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DNA Polymerase epsilon subunit 3 Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase epsilon subunit 3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase epsilon subunit 3
Anwendungen Western Blot, Gene Knock-Out
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Knockout Validated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias Arsenic-transactivated protein, asTP, CHARAC17arsenic transactivated protein, CHRAC-17, CHRAC17Ybl1, Chromatin accessibility complex 17 kDa protein, DNA polymerase epsilon p17 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 3, DNA polymerase epsilon subunit p17, DNA polymerase II subunit 3, EC 2.7.7.7, histone fold protein CHRAC17, HuCHRAC17, p17, polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit), YBL1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human DNA Polymerase epsilon subunit 3 (NP_059139.3). MAERPEDLNLPNAVITRIIKEALPDGVNISKEARSAISRAASVFVLYATSCANNFAMKGKRKTLNASDVLSAMEEMEFQRFVTPLKEALEAYRREQKGKKEASEQKKKDKDKKTDSEEQDKSRDEDNDEDEERLEEEEQNEEEEVDN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54107
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG