Learn More
DNA Polymerase epsilon subunit 3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-POLE3-3D3, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18379962
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18379962 20 μg 20 Mikrogramm
18368574 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18379962
Marke: Bio-Techne NBP31374020UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DNA Polymerase epsilon subunit 3 Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase epsilon subunit 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase epsilon subunit 3
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-POLE3-3D3
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer Q9NRF9
Gen-Alias Arsenic-transactivated protein, asTP, CHARAC17arsenic transactivated protein, CHRAC-17, CHRAC17Ybl1, Chromatin accessibility complex 17 kDa protein, DNA polymerase epsilon p17 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 3, DNA polymerase epsilon subunit p17, DNA polymerase II subunit 3, EC 2.7.7.7, histone fold protein CHRAC17, HuCHRAC17, p17, polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit), YBL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human DNA Polymerase epsilon subunit 3 protein (Uniprot: Q9NRF9)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54107
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2a