Learn More
DNA Polymerase gamma Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-06345-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18602369
  • 220.00 € / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DNA Polymerase gamma Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase gamma in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA Polymerase gamma
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
DNA polymerase subunit gamma-1, EC 2.7.7.7, FLJ27114, MDP1, MIRAS, Mitochondrial DNA polymerase catalytic subunit, MTDPS4A, PolG, catalytic subunit, POLG1MTDPS4B, PolG-alpha, POLGAPEO, polymerase (DNA directed), gamma, SANDO, SCAE
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DNA Polymerase gamma fragment.
50 μg
DNA Polymerases, DNA Repair
5428
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified