Learn More
DNA Polymerase gamma Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18688067 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18688067 100 μg 100 Mikroliter
18602369 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18688067
Marke: Novus Biologicals NBP306345100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DNA Polymerase gamma Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase gamma in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase gamma
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH7.0
Gen-Alias DNA polymerase subunit gamma-1, EC 2.7.7.7, FLJ27114, MDP1, MIRAS, Mitochondrial DNA polymerase catalytic subunit, MTDPS4A, PolG, catalytic subunit, POLG1MTDPS4B, PolG-alpha, POLGAPEO, polymerase (DNA directed), gamma, SANDO, SCAE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DNA Polymerase gamma fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA Polymerases, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5428
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG