Learn More
DNA Polymerase gamma Antibody (S06-1G0), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase gamma
Klon S06-1G0
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18644154
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19996-100ul
100 μg
645.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18664195
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19996-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DNA Polymerase gamma Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase gamma in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
DNA Polymerase gamma
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DNA polymerase subunit gamma-1, EC 2.7.7.7, FLJ27114, MDP1, MIRAS, Mitochondrial DNA polymerase catalytic subunit, MTDPS4A, PolG, catalytic subunit, POLG1MTDPS4B, PolG-alpha, POLGAPEO, polymerase (DNA directed), gamma, SANDO, SCAE
A synthetic peptide of human DNA Polymerase gamma (Uniprot # P54098)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S06-1G0
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
DNA Polymerases, DNA Repair
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
5428
IgG
Affinity purified