Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Polymerase I Kit (Klenow-Fragment) groß, Alfa Aesar™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Form | Flüssig |
| Format | Kunststoffflasche |
| Menge | 150 Einheiten |