Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Polymerase I Kit (Klenow-Fragment) groß, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15496699
Click to view available options
Menge:
150 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
150 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 15496699
Marke: Thermo Scientific™ J65056.!U
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Form Flüssig
Format Kunststoffflasche
Menge 500 Einheiten