Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Polymerase I Kit (Klenow-Fragment) groß, Alfa Aesar™
Artikelnummer. p-7076629
Click to view available options
Menge:
150 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
150 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 15406709
Marke: Thermo Scientific™ J65056.Z!
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Form Flüssig
Format Kunststoffflasche
Menge 150 Einheiten