Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI1H9), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase iota
Klon OTI1H9
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306184
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44867-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306619
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44867-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
DNA Polymerase iota
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI1H9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
11201
IgG1
>95%