missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI2C10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44872-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| DNA Polymerase iota | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2C10 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair | |
| 11201 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur