missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI5A4), Novus Biologicals Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DNA Polymerase iota |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI5A4 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Zusammensetzung | Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) |
| Gen-Alias | DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?