Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI5A4), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306532 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306532 30 μL 30 Mikroliter
30306551 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306532
Marke: Novus Biologicals NBP34487130ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA Polymerase iota
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5A4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11201
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1