missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA Polymerase lambda Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-81664
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNA Polymerase lambda Polyclonal specifically detects DNA Polymerase lambda in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
| DNA Polymerase lambda | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide | |
| BETAN, DNA polymerase beta-2, DNA polymerase beta-N, DNA polymerase kappa, DNA polymerase lambda, EC 2.7.7.7, EC 4.2.99.-, FLJ46002, Pol beta2, Pol Lambda, POLKAPPA, polymerase (DNA directed), lambda | |
| Rabbit | |
| 63 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 27343 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate | |
| Q9UGP5 | |
| POLL | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and 200 of human polymerase (DNA directed), lambda using the numbering given in entry NP_037406.1 (GeneID 27343). | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur